Orders LinkContactUsLinkComponent
[EN]BUFFER SOLUTION PH 9.23 DIN 19267 1 * 500 mL
[EN]BUFFER SOLUTION PH 9.23 DIN 19267 1 * 500 mL
Codice catalogo REGE109235
Nome del fornitore:   REAGECON
[EN]BUFFER SOLUTION PH 9.23 DIN 19267 1 * 500 mL
Codice catalogo REGE109235
Nome del fornitore:  REAGECON
[EN]BUFFER SOLUTION PH 9.23 DIN 19267 1 * 500 mL
Price
SFr. 45.10
Log in per disponibilità
1 * 500 mL