Objectives
Objective LD A-plan, N.A. of 0,55, WD of 2,3 mm at cover glass 1,0, 40×
Codice catalogo ZEIS4212609906000
Nome del fornitore: ZEISS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ingrandimento:40×
- Descrizione:Objective LD A-plan, N.A. of 0,55, WD of 2,3 mm at cover glass 1,0
- Seq:15