Objectives
Objective LD A-plan, N.A. of 0,35, WD of 4,9 mm at cover glass 1,0, 20×
ZEIS4212509901000
: ZEISS
- Ingrandimento:20×
- Descrizione:Objective LD A-plan, N.A. of 0,35, WD of 4,9 mm at cover glass 1,0
- Seq:13
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals