7 COMPONENTS: 2000MG/L EACH 1 * 5 Ampoll
Codice catalogo CMPLRD0615111.5
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
7 COMPONENTS: 2000MG/L EACH 1 * 5 Ampoll
Codice catalogo CMPLRD0615111.5
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Ipoclorito di sodio (12% Cl₂) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
VWR® Cryolab Q Path, Freezing Aerosol
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Ammoniaca soluzione 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
UltraClear® per istologia, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Strisce reattive, cloro (libero), MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, tensioattivi, per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, azoto (totale) in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Reattivo di Schiff per istologia, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Ammonio formiato ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Sodio idrossido ≥98%, in pastiglie, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, FCC, JP, NF, E524, SAFC®
Nome del fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Test kit, fotometrico, Nitrato, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach
Test kit, fotometrico, Ammonio, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach