Orders LinkContactUsLinkComponent
Water Separator
Water Separator
Water separator, two way stopcock, NS 18,8/2,5 mm, 10 ml, 0,1 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
Codice catalogo NEUB03829010292919
Nome del fornitore:   NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Water Separator
Codice catalogo NEUB03829010292919
Nome del fornitore:  NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Water Separator
Water separator, two way stopcock, NS 18,8/2,5 mm, 10 ml, 0,1 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
Price
SFr. 571.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Water separator made of Borosilicate glass 3.3.
  • Graduation 10 ml in 1/10, 0-point on the stopcock
  • With 2-way tap
Specifiche
  • Giunto conico per condensatore:
    29/32 NS
  • Giunto conico per matraccio:
    29/32 NS
  • Capacità:
    10 ml
  • Descrizione:
    Water separator, two way stopcock, NS 18,8/2,5 mm
  • Seq:
    04
  • Graduazione della scala:
    0,1 ml