2-Methoxyestradiol
Glass bottle, 250 mg
Codice catalogo 468382500.
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2-Methoxyestradiol
Codice catalogo 468382500.
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 362-07-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
- Numero CAS:362-07-2
- Formula:C₁₉H₂₆O₃
- Numero MDL:MFCD00010489
- Molecular Weight:302.408 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:white to light yellow powder
- Infrared spectrum:Conforms
- HPLC:≥97.5 %
- Melting point:186°C to 190°C
- Specific optical rotation:+105° to +110° (20°C, 589 nm) (0.5% in THF)
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:250 mg