[EN]MONOTHIOGLYCEROL NF CHANGE CONTROL M 1 * 500 mL
Référence SPCMYY3001-500ML
Fournisseur: Spectrum Chemical
[EN]MONOTHIOGLYCEROL NF CHANGE CONTROL M 1 * 500 mL
Référence SPCMYY3001-500ML
Fournisseur: Spectrum Chemical
Frequently Bought Together
[EN]1,2-DIMETHOXYETHANE ANHYDROUS, 99.5 1 * 2 L
Fournisseur: Merck
Benzile acetato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Metanolo ≥99.9% ACS, Spectrophotometric Grade per spettrofotometria, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
ter-Butanolo 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
2-Propanolo ≥99.8% (by GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
2,2,4-Trimetil pentano ≥99%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
ISOAMYL ALCOHOL ACCORDING TO GERBER FOR 1 * 1.000 mL
Fournisseur: PanReac AppliChem
Tetrabutilammonio idrossido 0.4 M in water per HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Esano (miscela di isomeri) 95+% per spettroscopia
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Cicloesano 99+% per spettroscopia
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile ≥99.9%, CHROMASOLV™, grado gradiente per HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
2-Propanolo 99.5% per HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
n-Pentano 99+%, extra puro
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Fournisseur: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals