Objectives EC Epiplan
Objective EC epiplan, 0,85 NA, 100×, 0,87 mm
ZEIS4220909961000
: ZEISS
Enhanced contrast universal objectives for materials microscopy allowing brightfield, differential interference contrast and polarisation methods. HD versions provide darkfield capability in addition. They feature the long working distances needed for materials inspections.
- Thread type: M27×0,75
- Immersion: Without immersion
- Field of view: 23 mm
- Parfocal length: 45 mm
Optical system: Infinity Color Corrected System (ICS)
Color correction: Achromatic
- Ingrandimento:100×
- Descrizione:Objective EC epiplan, 0,85 NA
- Seq:05
- Distanza di lavoro:0,87 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..