Accessories for epMotion®
TipHolder 73 reusable and autoclavable, epBlue 40.7 or higher required
Codice catalogo EPPE5075751.879
Nome del fornitore: EPPENDORF
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:TipHolder 73 reusable and autoclavable, epBlue 40.7 or higher required
- Seq:40