[EN]TBNG MFLEX PURI-FLEX I/P 73 150'/45, 1 * 4.572 cm
Codice catalogo MFLX96419-73-S150
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
[EN]TBNG MFLEX PURI-FLEX I/P 73 150'/45, 1 * 4.572 cm
Codice catalogo MFLX96419-73-S150
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Frequently Bought Together
Pinze per tubi, SP Bel-Art
Nome del fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Cork rings for round bottom flasks
Nome del fornitore: BRAEMSWIG
Hose tubing connectors, straight, cylindrical nozzles, LaboPlast®
Nome del fornitore: BURKLE
Tubing, Silicone, Sani-Tech®, ULTRA-C Series
Nome del fornitore: Saint Gobain Life Sciences
Scoops, USP Class VI, double-bagged, ULTRA
Nome del fornitore: Sampling Systems
Plug Valves with Compression Fittings, PFA
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Tubing
Nome del fornitore: GILSON
Volumetric scoops, USP Class VI, double-bagged, ULTRA
Nome del fornitore: Sampling Systems
Venting hose, b.safe
Nome del fornitore: Bohlender
Biopharmaceutical tubing C-Flex® , Formulation 082
Nome del fornitore: Saint Gobain Life Sciences
[EN]TBG PHARMED 1/50X9/64'' 25'/7.62M 1 * 25 Piedi
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop Microbore, PharMed® BPT, Avantor®
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
[EN]3/32 X 15/32 PT TBNG 1 * 25 pezzi
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Tubi, silicone, K70
Nome del fornitore: KARTELL
Tubing, rubber, Rotilabo®
Nome del fornitore: Roth Carl
Black Rubber Vacuum Transfer Pump Tubing
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Accessories for SP Bel-Art Lab Companion™ Desiccator Cabinets
Nome del fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP