[EN]TBNG MFLEX PURI-FLEX L/S 24 328'/99, 1 * 9.997 cm
Codice catalogo MFLX96419-24-S328
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
[EN]TBNG MFLEX PURI-FLEX L/S 24 328'/99, 1 * 9.997 cm
Codice catalogo MFLX96419-24-S328
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Frequently Bought Together
Disposable samplers, ViscoDispo
Nome del fornitore: BURKLE
VWR®, Translucent Euro Containers
Nome del fornitore: VWR Collection
Tappo, con bordo reversibile, Versilic®
Nome del fornitore: Saint Gobain Life Sciences
Divisori per scatole per conservazione
Nome del fornitore: MULTIROIR
Mortai senza pestelli
Nome del fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Crogioli, porcellana
Nome del fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
DETAKTA SILIKON-KAUTSCHUK-SCHLAUC
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Masterflex® Ismatec® Microbore Pump Tubing, Tygon® LMT-55, Avantor®
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
[EN]CRYOBOX KCMA2WH1-4x8 CELLBOX MAXI LA 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: NATIONAL LAB
VWR®, Tappi Conici, Sughero
Nome del fornitore: VWR Collection
Sessole, PharmaScoop
Nome del fornitore: BURKLE
Masterflex® Single-Use Gamma Irradiated Sampling Bottle Assemblies, Microbially Controlled, Avantor®
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Drawer organiser
Nome del fornitore: SEMADENI
Storage Drawers
Nome del fornitore: MULTIROIR
Lids for crucibles, porcelain
Nome del fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
BAC40-001-TFF1-I-03-0 1 * 1 ST
Nome del fornitore: JM SEPARATIONS