Orders LinkContactUsLinkComponent
Human recombinant Lin28a (full-length)
Human recombinant Lin28a (full-length)
50 µG
Codice catalogo ENZOENZPRT1720050
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Human recombinant Lin28a (full-length)
Codice catalogo ENZOENZPRT1720050
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  
Human recombinant Lin28a (full-length)
50 µG
Numero CAS:  
Price
SFr. 544.00
Log in per disponibilità
1 * 50 µG
Product Details & Documents
Produced in E. coli.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    50 µG
  • Peso molecolare:
    ~24 kDa
  • Cat. No.:
    ENZOENZPRT1720050
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Protein/peptide name:
    Lin28a
  • Purezza:
    >95% (SDS-PAGE)
  • Protein synonyms:
    microRNA|cancer|Protein lin-28 homolog A|stem cells
  • Purificazione:
    Purified by multi-step chromatography.
  • Specie:
    Human
  • Formulazione:
    Liquid. In 20 mM TRIS, pH 7,2, containing 200 mM sodium chloride and 5 mM diothiothreitol (DTT).