Orders LinkContactUsLinkComponent
Phytosphingosine ≥98%
Phytosphingosine ≥98%
5 mg
Codice catalogo ENZOBMLSL1500005
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Phytosphingosine ≥98%
Codice catalogo ENZOBMLSL1500005
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  554-62-1
Phytosphingosine ≥98%
Phytosphingosine ≥98%
5 mg
Numero CAS:  554-62-1
Price
SFr. 109.00
Log in per disponibilità
1 * 5 mg
Product Details & Documents
Ultra-pure
An endogenous sphingosine occurring in Saccharomyces cerevisiae. Inhibits FMLP-induced oxidant release by human neutrophils.
Sinonimi:  (2S,3S,4R)-2-Aminooctadecane-1,3,4-triol, (2S,3S,4R)-2-Amino-1,3,4-octadecanetriol
  • Numero CAS:554-62-1
  • Formula:C₁₈H₃₉NO₃
  • Numero MDL:MFCD00079232
  • Molecular Weight:317.51 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    5 mg
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..