Orders LinkContactUsLinkComponent
Nullscript ≥97% (by TLC) | Avantor
Nullscript ≥97% (by TLC)
1 mg
Codice catalogo ENZOBMLGR3270001
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Nullscript ≥97% (by TLC)
Codice catalogo ENZOBMLGR3270001
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  300816-11-9
Nullscript ≥97% (by TLC)
Nullscript ≥97% (by TLC)
1 mg
Numero CAS:  300816-11-9
Price
SFr. 104.00
Log in per disponibilità
1 * 1 mg
Product Details & Documents
HDAC inhibitor
Negative control compound for the histone deacetylase (HDAC) inhibitor scriptaid (Prod. No. BML-GR326).
Sinonimi:  4-(1,3-Dioxo-1H,3H-benzo[de]isoquinolin-2-yl)-N-hydroxybutanamide
  • Numero CAS:300816-11-9
  • Formula:C₁₆H₁₄N₂O₄
  • Numero MDL:MFCD00405081
  • Molecular Weight:298.30 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 mg
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..