Amlodipine ≥98%
100 mg
Codice catalogo ENZOBMLCA2020100
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Amlodipine ≥98%
Codice catalogo ENZOBMLCA2020100
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Numero CAS: 88150-42-9
Vai a
Product Details & Documents
Ca²⁺ channel blocker.
Amlodipine is a third generation L-type calcium channel blocker with a unique spectrum of actions, over and above its antihypertensive activity which include stimulation of NO synthase, inhibition of monocyte-endothelial adhesion, inhibition of oxidative stress and sustained duration of action.
Soluble in methanol, DMSO (25 mg/ml), 100% ethanol (25 mg/ml), dimethyl formamide (25 mg/ml) or chloroform.
Sinonimi: 3-Ethyl 5-methyl 2-((2-aminoethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
- Numero CAS:88150-42-9
- Formula:C₂₀H₂₅ClN₂O₅
- Numero MDL:MFCD00864687
- Molecular Weight:408.879 g/mol
- EINECS:425-820-1
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Purity:≥98% (Assay)
Specifiche
- Conf:100 mg
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



