Orders LinkContactUsLinkComponent
(2R,4R)-APDC ≥98%
(2R,4R)-APDC ≥98%
5 mg
Codice catalogo ENZOALX550178M005
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
(2R,4R)-APDC ≥98%
Codice catalogo ENZOALX550178M005
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  169209-63-6
(2R,4R)-APDC ≥98%
5 mg
Numero CAS:  169209-63-6
Price
SFr. 771.00
Log in per disponibilità
1 * 5 mg
Product Details & Documents
mGluR agonist
Selective agonist for group II mGluRs. Inhibits the NADPH-oxidase dependent ROS system.
  • Numero CAS:169209-63-6
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    5 mg
Specifiche