(2R,4R)-APDC ≥98%
1 mg
Codice catalogo ENZOALX550178M001
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
(2R,4R)-APDC ≥98%
Codice catalogo ENZOALX550178M001
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Numero CAS: 169209-63-6
Vai a
Product Details & Documents
mGluR agonist
Selective agonist for group II mGluRs. Inhibits the NADPH-oxidase dependent ROS system.
- Numero CAS:169209-63-6
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 mg
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..