Cianocobalamina
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo ENZOALX460024G001
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Cianocobalamina
Codice catalogo ENZOALX460024G001
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Numero CAS: 68-19-9
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:68-19-9
- Formula:C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
- Numero MDL:MFCD00151092
- Molecular Weight:1355.38 g/mol
- IndexMerck:12,10152
- Punto di fusione:320 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:200-680-0
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g



