Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Leflunomide ≥99%

Leflunomide ≥99%

1 g
Codice catalogo ENZOALX430095G001
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Leflunomide ≥99%
Codice catalogo ENZOALX430095G001
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  75706-12-6
Leflunomide ≥99%

1 g

Numero CAS:  75706-12-6
Price
SFr. 935.00
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents

Immunosuppressant

Immunosuppressive drug that inhibits T and B cell responses in vivo. Inhibitor of tyrosine phosphorylation (tyrosine kinase inhibitor), of dihydroorotate dehydrogenase, an enzyme for de novo pyrimidine synthesis, of TNF-dependent NF-kappaB activation, and of COX-2. The physiological activity of leflunomide is attributed mainly to its metabolite A77 1726 (Prod. No. ALX-430-096).

Sinonimi:  5-Methyl-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole-4-carboxamide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
  • Numero CAS:75706-12-6
  • Formula:C₁₂H₉F₃N₂O₂
  • Numero MDL:MFCD00867593
  • Molecular Weight:270.21 g/mol
Specifiche

Specifiche

  • Conf:
    1 g

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..