Vancomycin hydrochloride (da Streptomyces lysosup)
1 g
Codice catalogo ENZOALX380279G001
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Vancomycin hydrochloride (da Streptomyces lysosup)
Codice catalogo ENZOALX380279G001
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Numero CAS: 1404-93-9
Vai a
Product Details & Documents
Glycopeptide antibiotic. Interferes with cell wall synthesis. Effective against Gram-positive bacteria.
White to light brown powder
Soluble in water (50 mg/ml)
Confezione: Shipping temperature: Ambient
Sinonimi: (3S,6R,7R,22R,23S,26S,36R,38aR)-3-(2-Amino-2-oxoethyl)-44-[[2-O-(3-amino-2,3,6-trideoxy-3-C-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-10,19-dichloro-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tetradecahydro-7,22,28,30,32-pentahydroxy-6-[[(2R)-4-methyl-2-(methylamino)-1-oxopentyl]amino]-2,5,24,38,39-pentaoxo-22H-8,11:18,21-Dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35-dimetheno-1H,16H-[1,6,9]oxadiazacyclohexadecino[4,5-m][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine-26-carboxylic acid xhydrochloride, Vancomycin supplement
- Numero CAS:1404-93-9
- Formula:C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
- Numero MDL:MFCD03613611
- Molecular Weight:1485.71 g/mol
- temperatura di conservazione:Congelamento
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



