Orders LinkContactUsLinkComponent
Gentamicina solfato
Gentamicina solfato
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo ENZOALX380003G025
Salute
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Gentamicina solfato
Codice catalogo ENZOALX380003G025
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  1405-41-0
Gentamicina solfato
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  1405-41-0
Price
SFr. 1’070.00
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
  • Numero CAS:1405-41-0
  • Numero MDL:MFCD00270181
  • IndexMerck:13,04403
  • Punto di fusione:218…237 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:215-778-9
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g