Gentamicina solfato
Glass bottle for solids, 10 g
N° de catalogue ENZOALX380003G010
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Gentamicina solfato
N° de catalogue ENZOALX380003G010
Fournisseur: Enzo Life Sciences
Numéro CAS: 1405-41-0
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
- Numéro CAS:1405-41-0
- Numéro MDL:MFCD00270181
- Index Merck:13,04403
- Point de fusion:218…237 °C
- Température de stockage:Ambiente
- EINECS:215-778-9
Spécifications
Spécifications
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:10 g
Spécifications