Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gentamicina solfato

Gentamicina solfato

Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo ENZOALX380003G005
Salute
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Gentamicina solfato
Codice catalogo ENZOALX380003G005
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  1405-41-0
Gentamicina solfato

Glass bottle for solids, 5 g

Numero CAS:  1405-41-0
Price
SFr. 345.00
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
  • Numero CAS:1405-41-0
  • Numero MDL:MFCD00270181
  • IndexMerck:13,04403
  • Punto di fusione:218…237 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:215-778-9
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    5 g

Specifiche

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..