Gentamicina solfato
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo ENZOALX380003G001
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Gentamicina solfato
Codice catalogo ENZOALX380003G001
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Numero CAS: 1405-41-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
- Numero CAS:1405-41-0
- Numero MDL:MFCD00270181
- IndexMerck:13,04403
- Punto di fusione:218…237 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:215-778-9
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g