Genistein
Glass bottle for solids, 10 mg
Codice catalogo ENZOALX350006M010
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Genistein
Codice catalogo ENZOALX350006M010
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Numero CAS: 446-72-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
- Numero CAS:446-72-0
- Formula:C₁₅H₁₀O₅
- Numero MDL:MFCD00016952
- Molecular Weight:270.24 g/mol
- Punto di fusione:297…298 °C
- EINECS:207-174-9
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:10 mg
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



