Orders LinkContactUsLinkComponent
Genistein
Genistein
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo ENZOALX350006G001
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Genistein
Codice catalogo ENZOALX350006G001
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  446-72-0
Genistein
Glass bottle for solids, 1 g
Numero CAS:  446-72-0
Price
SFr. 1’230.00
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
  • Numero CAS:446-72-0
  • Formula:C₁₅H₁₀O₅
  • Numero MDL:MFCD00016952
  • Molecular Weight:270.24 g/mol
  • Punto di fusione:297…298 °C
  • EINECS:207-174-9
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 g
Specifiche