Orders LinkContactUsLinkComponent
Okadaic acid
Okadaic acid
1 mg
Codice catalogo ENZOALX350003M001
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Okadaic acid
Codice catalogo ENZOALX350003M001
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  78111-17-8
Okadaic acid
Okadaic acid
1 mg
Numero CAS:  78111-17-8
Price
2 820.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Sinonimi:  9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
  • Numero CAS:78111-17-8
  • Formula:C₄₄H₆₈O₁₃
  • Numero MDL:MFCD00083455
  • Molecular Weight:805.02 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 mg
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..