Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Ac-YVAD-AFC

Ac-YVAD-AFC

10 mg
Codice catalogo ENZOALX260108M010
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Ac-YVAD-AFC
Codice catalogo ENZOALX260108M010
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  
Ac-YVAD-AFC

10 mg

Numero CAS:  
Price
SFr. 438.00
Log in per disponibilità
1 * 10 mg
Product Details & Documents

Substrate for caspase-1 and -4

Fluorogenic substrate for caspase-1 and -4.

Specifiche

Specifiche

  • Conf:
    10 mg
  • Cat. No.:
    ENZOALX260108M010
  • Protein/peptide name:
    Ac-YVAD-AFC
  • Purezza:
    >99% (HPLC)

Specifiche

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.