Ac-YVAD-AFC
5 mg
Codice catalogo ENZOALX260108M005
Nome del fornitore: Enzo Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Substrate for caspase-1 and -4
Fluorogenic substrate for caspase-1 and -4.
Specifiche
Specifiche
- Conf:5 mg
- Cat. No.:ENZOALX260108M005
- Protein/peptide name:Ac-YVAD-AFC
- Purezza:>99% (HPLC)