Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Glutatione (forma ridotta) | Avantor
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo ENZOALX157002G025
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Codice catalogo ENZOALX157002G025
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  70-18-8
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Glass bottle for solids, 25 g
Numero CAS:  70-18-8
Price
SFr. 211.00
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
  • Numero CAS:70-18-8
  • Formula:C₁₀H₁₇N₃O₆S
  • Numero MDL:MFCD00065939
  • Molecular Weight:307.33 g/mol
  • IndexMerck:13,04488
  • Punto di fusione:185…195 °C
  • Densità:1,475 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:200-725-4
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    25 g