Orders LinkContactUsLinkComponent
Human recombinant Hsp 60
Human recombinant Hsp 60
200 µG
Codice catalogo ENZOADISPP540200
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Human recombinant Hsp 60
Codice catalogo ENZOADISPP540200
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  
Human recombinant Hsp 60
200 µG
Numero CAS:  
Price
SFr. 1’100.00
Log in per disponibilità
1 * 200 µG
Product Details & Documents
Produced in E. coli.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    200 µG
  • Cat. No.:
    ENZOADISPP540200
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Protein/peptide name:
    Hsp 60
  • Purezza:
  • Purificazione:
  • Specie:
    Human
  • Formulazione:
    Liquid