Orders LinkContactUsLinkComponent
Human recombinant Hsp 60
Human recombinant Hsp 60
50 µG
Codice catalogo ENZOADISPP540050
Nome del fornitore:   Enzo Life Sciences
Human recombinant Hsp 60
Codice catalogo ENZOADISPP540050
Nome del fornitore:  Enzo Life Sciences
Numero CAS:  
Human recombinant Hsp 60
50 µG
Numero CAS:  
Price
SFr. 441.00
Log in per disponibilità
1 * 50 µG
Product Details & Documents
Produced in E. coli.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    50 µG
  • Peso molecolare:
    ~60 kDa
  • Cat. No.:
    ENZOADISPP540050
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Protein/peptide name:
    Hsp 60
  • Purezza:
    >90% (SDS-PAGE; Western blot)
  • Purificazione:
    Purified by multi-step chromatography.
  • Specie:
    Human
  • Formulazione:
    Liquid. In Dulbecco's PBS.