1 COMPONENT C8H5O4K 5000 MG/L IN H2O 1 * 1 L
Codice catalogo CMPLRM0057111L
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
1 COMPONENT C8H5O4K 5000 MG/L IN H2O 1 * 1 L
Codice catalogo CMPLRM0057111L
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
UltraClear® per istologia, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Reagents for chlorine determination using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond
BUFFER pH 2 ACC. TO NF T 90-431 1 * 1 L
Nome del fornitore: PROLABO CMP
Hemacolor® Rapid staining of blood smear soluzione II staining reagent, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, nitriti, Reflectoquant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Soluzioni decalcificanti, OSTEOMOLL® e OSTEOSOFT®
Nome del fornitore: Merck
Strisce reattive, solfito, MQuant™, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Calce sodata, AnalaR NORMAPUR® per analisi, with indicator
Nome del fornitore: VWR Chemicals
METHYLENE BLUE RAL 555 AQUEOUS SOLUTION 1 * 1 L
Nome del fornitore: RAL
Sodio idrossido 10% in soluzione acquosa, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
[EN]TECHNOVIT 9100 REGULATOR 1 X 5 ML 1 * 5 mL
Nome del fornitore: HERAEUS KULZER
Reagents for Phosphate Determination using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond
Reagents for copper determination using Lovibond® MD photometers
Nome del fornitore: Lovibond
Test kit, fotometrico, Ferro, in tracce, test in cuvetta LCK
Nome del fornitore: Hach
Nitrite VHR L, 500 ml
Nome del fornitore: Lovibond