Viscometers, ROTAVISC SBS
Product Details & Documents
SBS (Steel Ball Bearing, Suspended) rotational viscometers extend a large part of the application spectrum of the IKA ROTAVISC device family.
- Easy to use
- Highest measurement accuracy
- Infinitely variable speed
Instead of jewel bearing, these devices are equipped with a special ball bearing technology.
They are characterised by their high robustness. Predestined for applications with very high sample throughput, frequent spindle changes, operation in harsher environments, or even frequently changing device locations.
Whether simple or demanding viscosity measurements - with ROTAVISC you get fast and accurate results. Intuitive menu navigation awaits you via the generous 4,3" TFT display. Digital levelling also supports the correct setting of the starting condition. Recurring tasks are facilitated by the simple ramp function.
The accuracy of the ROTAVISC rotary viscometers for Newtonian and non Newtonian liquids is ±1 % of the measuring range. Reproducibility is ±0,2%. With ROTAVISC you have a viscometer in which you can adjust the speed steplessly, but also specify programs or individual speed levels.
Informazioni per l'ordine: Complete packages include ROTAVISC SBS (hi-vi I, hi-vi II, or me-vi control), ROTASTAND, SP set-2, PT 100.8, and Guard rail.
HELI complete packages include ROTAVISC SBS (hi-vi I, hi-vi II, or me-vi control), HELISTAND, T-SP-SET, SP set-2, PT 100.8, and Guard rail.
Specifiche
- Modello:ROTAVISC SBS me-vi Complete
- Range di misura:100 - 40000000 mPas
- Descrizione:Rotational viscometer package
- Seq:08
- Cat. No.:IKAA10013824
- Peso:7,1 kg
- L×P×A:351×372×629 mm
- Display:TFT
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Stand for ROTAVISC
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Olio di silicone standard, CAL-O-100
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Standard silicone oil, CAL-O-30000
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Olio di silicone standard, CAL-O-1000Olio di silicone standard, CAL-O-1000IKAA25000436Log in per disponibilità1 * 500 mL - SFr. 194.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Standard silicone oil, CAL-O-60000
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- HELISTAND set includes T-spindles for non-flowing samples, EU plugHELISTAND set includes T-spindles for non-flowing samples, EU plugIKAA20128647Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 2’120.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Adattatore, VOLS-1, per misurare la viscosità di campioni particolarmente preziosi e costosiAdattatore, VOLS-1, per misurare la viscosità di campioni particolarmente preziosi e costosiIKAA25000352Log in per disponibilità1 * 1 SET - SFr. 1’680.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- VOL-SP-7.1, spindle for extended viscosity range, suitable for sample volumes of 7,1 mlVOL-SP-7.1, spindle for extended viscosity range, suitable for sample volumes of 7,1 mlIKAA25006849Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 465.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Standard silicone oil, CAL-O-5000
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Olio di silicone standard, CAL-O-5
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- VOL-SP-11, spindle for extended viscosity range, suitable for sample volumes of 11 mlVOL-SP-11, spindle for extended viscosity range, suitable for sample volumes of 11 mlIKAA25006851Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 478.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Standard silicone oil, CAL-O-12500
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Olio di silicone standard, CAL-O-500
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device libraryLabworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device libraryIKAA20017366All configurations with any number of devices can be controlled at the same timeLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 15’210.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Adattatore ELVAS-1 per misurare viscosità molto basseAdattatore ELVAS-1 per misurare viscosità molto basseIKAA25000390Log in per disponibilità1 * 1 SET - SFr. 1’960.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- VOL-SP-13.5, spindle for extended viscosity range, suitable for sample volumes of 13,5 mlVOL-SP-13.5, spindle for extended viscosity range, suitable for sample volumes of 13,5 mlIKAA25006852Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 478.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Hose, silicone, 2×1,5 m, Ø 8 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- VOLS-1 flex adapter set for low volumesVOLS-1 flex adapter set for low volumesIKAA20114188Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 855.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Olio di silicone standard, CAL-O-10
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Labworldsoft® 6 StarterLabworldsoft® 6 StarterIKAA20019397Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same timeLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 6’670.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoTipoCost. temp.DisponibilitàPrice
- HRC 2 temperature controlHRC 2 temperature controlIKAA25004524HRC 2 control0,05±KLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 7’770.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Adatatore, DINS-1, conforme alla norma DIN 53019Adatatore, DINS-1, conforme alla norma DIN 53019IKAA25000387Log in per disponibilità1 * 1 SET - SFr. 2’960.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Standard silicone oil, CAL-O-100000
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- VOL-SP-10.4, spindle for extended viscosity range, suitable for sample volumes of 10,4 mlVOL-SP-10.4, spindle for extended viscosity range, suitable for sample volumes of 10,4 mlIKAA25006850Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 478.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Labworldsoft® 6 ViscLabworldsoft® 6 ViscIKAA20101872Viscosity measurements for thermostats and pH meters of all manufacturersLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’490.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Adattatore a spirale, SAS-1, per misurare la viscosità di campioni molto appiccicosi e viscosiAdattatore a spirale, SAS-1, per misurare la viscosità di campioni molto appiccicosi e viscosiIKAA25000377Log in per disponibilità1 * 1 SET - SFr. 1’560.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- VOL-SP-2.1 Cylinder spindle with hook suspension, 95,8 mmVOL-SP-2.1 Cylinder spindle with hook suspension, 95,8 mmIKAA20118239Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 478.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Mandrini a palette (set da 4), VAN-1, consentono di misurare la viscosità delle sospensioniMandrini a palette (set da 4), VAN-1, consentono di misurare la viscosità delle sospensioniIKAA25000407Log in per disponibilità1 * 1 SET - SFr. 1’490.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Olio di silicone standard, CAL-O-50