Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro forceps
No. 4, straight, anti-magnetic, very fine tips, 120 mm
Codice catalogo HAMMHSC608-12
Nome del fornitore:   HAMMACHER KARL
Micro forceps
Codice catalogo HAMMHSC608-12
Nome del fornitore:  HAMMACHER KARL
Micro forceps
Micro forceps
No. 4, straight, anti-magnetic, very fine tips, 120 mm
Price
81.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifiche
  • Tipo:
    No. 4, straight, anti-magnetic, very fine tips
  • Lunghezza:
    120 mm
  • Seq:
    07