Orders LinkContactUsLinkComponent
Polysorbitano 20, liquido
Polysorbitano 20, liquido
100 mL
Codice catalogo 1.37172.0100
Nome del fornitore:   MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Polysorbitano 20, liquido
Codice catalogo 1.37172.0100
Nome del fornitore:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Numero CAS:  9005-64-5
Polysorbitano 20, liquido
100 mL
Numero CAS:  9005-64-5
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Sinonimi:  Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
  • Numero CAS:9005-64-5
  • Formula:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • Numero MDL:MFCD00165986
  • Punto di ebollizione:>100 °C
  • Punto di fusione:98,9 °C
  • Densità:1,1 g/cm³ (25 °C)
  • Punto di infiammabilità:275 °C
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    100 mL