TERT-BUTYL(3R,4S,5S)-3-METHOXY-5-METHYL-4-(METHYLAMINO)HEPTANOATEHYDROCHLORID
Codice catalogo PHBLPB92988-1-50G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
TERT-BUTYL(3R,4S,5S)-3-METHOXY-5-METHYL-4-(METHYLAMINO)HEPTANOATEHYDROCHLORID
Codice catalogo PHBLPB92988-1-50G
Nome del fornitore: Pharmablock (USA)
Frequently Bought Together
Etanolo, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.9% (by GC), LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acetone ≥99.9%, PESTINORM® per analisi GC capillare
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Butossietanolo ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etile acetato, LiChrosolv® per HPLC, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Diclorometano ≥99.5% stabilizzato, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% vol Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
n-Pentano ≥99%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Pentano, EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile con 0,1% (v/v) Acido formico, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Butile acetato ≥99.5% (by GC), EMSURE® per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo ≥99.85%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals