RIEKE 4-(3-FLUORO-PHENYL)-2-METHYL-BUT-3-YN-2-OL 1 * 1 g
Codice catalogo MSPPAT0278001-1G
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
RIEKE 4-(3-FLUORO-PHENYL)-2-METHYL-BUT-3-YN-2-OL 1 * 1 g
Codice catalogo MSPPAT0278001-1G
Nome del fornitore: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Etere etilico ≥99% stabilizzato, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Tetraidrofurano ≥99.9% non stabilizzato, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano ≥95%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Tetraidrofurano, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Perossido di idrogeno 35%, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Acetone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Xilene (miscela di isomeri) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck