[EN]TRYPAN BLUE 110ML 1 * 110 mL
Catalog # CVAT240102
Supplier: CELL VIABILITY
Frequently Bought Together
Potassio idrossido ≥85%, in pastiglie, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Paraffina, Punto di solidificazione: 54 - 56 °C, Q Path® per microscopia
Supplier: VWR Chemicals
Sodio idrossido 98.5-100.5%, in pastiglie, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Cartine tornasole, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Ipoclorito di sodio (12% Cl₂) in soluzione acquosa, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Strisce reattive, nitrati/nitriti, Dosatest
Supplier: VWR Chemicals
PhotoCheck Spectroquant®, Supelco®
Supplier: Merck
Perossido di idrogeno 6% (w/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Kit analitici, COD in cuvetta per Spectroquant®, Supelco®
Supplier: Merck
Ammoniaca soluzione 25%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Supplier: VWR Chemicals
Kit colorimetrici, durezza totale, MColortest™, Supelco®
Supplier: Merck
Sodio idrossido, in pastiglie, EMSURE® per analisi, Supelco®
Supplier: Merck
ADF Volumetric Solution for analysis of animal feed (NF V18-122)
Supplier: VWR Chemicals
Strisce reattive, perossidi, MQuant™, Supelco®
Supplier: Merck
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Ipoclorito di sodio soluzione 5%, J.T.Baker®
Supplier: Avantor
Strisce reattive pH, non bleeding, Dosatest
Supplier: VWR Chemicals
Test kit, fotometrico, COD, test in cuvetta LCK
Supplier: Hach