Polysorbitano 20, liquido
Septum bottle, 1 L
1.37172.1000
: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
- :9005-64-5
- :C₅₈H₁₁₄O₂₆
- :MFCD00165986
- :>100 °C
- :98,9 °C
- :1,1 g/cm³ (25 °C)
- :275 °C
- Tipo di conf.:Septum bottle
- Conf:1 L