Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Plan fluorite, 0,13 NA aperture, 4×, 17 mm
Codice catalogo ECHLCMAG0042
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Fluorite Objectives for Revolve Microscope
Codice catalogo ECHLCMAG0042
Nome del fornitore: DISCOVER ECHO
Vai a
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Ingrandimento:4×
- Descrizione:Plan fluorite, 0,13 NA aperture
- Seq:27
- Distanza di lavoro:17 mm