INCIDIN OXYFOAM S 6X750ML 1 * 750 mL
Codice catalogo SHIE6600923
Nome del fornitore: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
INCIDIN OXYFOAM S 6X750ML 1 * 750 mL
Codice catalogo SHIE6600923
Nome del fornitore: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
Frequently Bought Together
Metilcicloesano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Metanolo, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Dodecilammina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Alcol iso-amilico 98%, puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cloroformio ≥99.8% stabilizzato, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Etanolo denaturato ≥96%, meets analytical specification of Ph.Eur. (denaturated with 1%iPr-OH,1% MEK,0.001% Bitrex®)
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cesio cloruro 99.99% (trace metals basis), Optical Grade per spettroscopia
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Tetraidrofurano stabilizzato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Piridina ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Butile acetato ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Metanolo ACS, grado gradiente per HPLC, Burdick & Jackson™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
iso-Esano ≥99%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
(±)-2-Butanolo ≥99.5% (by GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Acetone 99.8% per HPLC
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Etile acetato 99.5% per analisi
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Metanolo ≥99.9%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals