POM Balls for SampleJet Caps
Cap sealing balls, yellow
Codice catalogo BRUKZ147555
Nome del fornitore: BRUKER DALTRONIK
Vai a
Product Details & Documents
Set of 100 POM balls to close samplejet tube caps. Available in different colours.
Specifiche
- Descrizione:Cap sealing balls, yellow
- Seq:02