Objectives for Rebel Microscopes
Achromat phase RNG-10/20 N.A. 0,40, 20×, 1,5 mm
Catalog # ECHLRMAG02033
Supplier: DISCOVER ECHO
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Ingrandimento:20×
- Descrizione:Achromat phase RNG-10/20 N.A. 0,40
- Seq:15
- Distanza di lavoro:1,5 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..