Termometri di precisione
Low temperature laboratory thermometer, with DKD certificate, −38...+50 °C, 400 mm, Blue liquid, 9 mm
Codice catalogo AMARL33052-CB/DKD4
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
Questa ampia gamma di termometri da laboratorio per basse temperature ha ottenuto l'omologazione e la calibrazione ufficiale (620 -1713).Toluene o pentano.
- Immersione totale
- Capillare incolore tranne per il codice 620-1047 (capillare a riflesso blu)
- Tre riempimenti diversi
Ø: 8 - 10 mm
Fino al 10 Ottobre 2017 è consentito l'utilizzo di termometri al mercurio esclusivamente per test che richiedono l'uso di termometri al mercurio come standard.
Certifications: Model L33008DKD3 with DIN 12778.
Informations de livraison: I modelli 620-1047 e 620-0180 sono omologati e forniti con certificato di omologazione.
Documents
AMARL33004-TOL_TDS_EN
Fiche technique
Specifiche
- Ø:9 mm
- Descrizione:Low temperature laboratory thermometer, with DKD certificate
- Lunghezza:400 mm
- Riempimento:Blue liquid
- Range di misura:−38...+50 °C