Nylon Wire and Cable Ties
Nylon cable ties, width 2,50 mm, naturale, 13,5 cm
Codice catalogo BRDY196307
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Colore:naturale
- Descrizione:Nylon cable ties, width 2,50 mm
- Lunghezza:13,5 cm
- Seq:01