Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision saccharometers
Precision saccharometers
20 - 25 °P, 0,1°, 0…30 °C, 400 mm
Codice catalogo SCNL3292113S
Nome del fornitore:   Ludwig Schneider
Precision saccharometers
Codice catalogo SCNL3292113S
Nome del fornitore:  Ludwig Schneider
Precision saccharometers
Precision saccharometers
20 - 25 °P, 0,1°, 0…30 °C, 400 mm
Price
73.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Saccharometers for beer and wort according to Plato with blue filling thermometer.
  • Suitable for calibration
Error limit: ±0,1 °Plato
Reference temperature: 20 °C
Informazioni per l'ordine: Available with works calibration certificate or DAkkS calibration certificate on request.
Confezione: In a square plastic sleeve.
Specifiche
  • Range di temperatura:
    0…30 °C
  • Lunghezza:
    400 mm
  • Divisione:
    0,1°
  • Range di misura:
    20 - 25 °P
  • Cat. No.:
    SCNL3292113S
  • Temperatura di riferimento:
    20 °C