Shoe covers
PP non woven, bianco, 150 mm, 360 mm
Codice catalogo GMEQOJP012
Nome del fornitore: GM EQUIPEMENT
Vai a
Product Details & Documents
These shoe covers for laboratory use are available in various materials and sizes.
- Elasticated opening for increased strength
- Non slip sole (113-0678)
- Waterproof (113-0677)
Documents
GMEQOJP001_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Colore:bianco
- Descrizione:PP non woven
- Altezza:150 mm
- Lunghezza:360 mm
- Seq:03
- Cat. No.:GMEQOJP012
- Applicazioni per abiti:Laboratory