Pressure Transducers
Pressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, non sterile, calibrated, −10 - +75 psi
Codice catalogo SPECACPM-10TC-C1N
Nome del fornitore: Spectrum Laboratories
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Range di misura:−10 - +75 psi
- Descrizione:Pressure Transducer, 1×1" TC, polysulfone, non sterile, calibrated
- Seq:05
- Cat. No.:SPECACPM-10TC-C1N
- Accuratezza:±2% from 0 - 6 psi, ±3% from 6 - 30 psi