[EN]1,3-PROPANESULTONE 1 * 100 mg
Codice catalogo CMPLSB42660.100MG
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]1,3-PROPANESULTONE 1 * 100 mg
Codice catalogo CMPLSB42660.100MG
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
2-Propanolo ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.9% (by GC), HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo, BAKER ANALYZED®, grado gradiente per HPLC/UHPLC, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Acqua, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Glicerina 85% Ph. Eur.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Formammide ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
n-Esano ≥95%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
2-Propanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
2-Propanolo ≥98%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetonitrile, LiChrosolv®, hypergrade per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Etanolo 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acetone ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals